I3377
Isoniazid
analytical standard, ≥99% (TLC)
Sinónimos:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (TLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
171-173 °C (lit.)
fluorescencia
λex 360 nm; λem 450 nm (thiol adduct)
espectro de actividad antibiótica
mycobacteria
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Clave InChI
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)