BP620
Felbinac
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Biphenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
felbinac
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
159-160 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clave InChI
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)