B84785
(±)-1,3-Butanediol
ReagentPlus®, 99.5%
Sinónimos:
1,3-Butylene glycol
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.45% (GC)
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
741 °F
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?