177652
1,2-Butanediol
98%
Sinónimos:
1,2-Butylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
densidad
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)