Merck
ARK2209
SAFC
Methylamine
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Monomethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
31.06
Beilstein/REAXYS Number:
741851
MDL number:
UNSPSC Code:
46182005
vapor density
1.08 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
27 psi ( 20 °C)
autoignition temp.
806 °F
expl. lim.
4.9-20.8 %
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Inchi Key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-9.0 °F - closed cup
flash_point_c
-22.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)