Merck
ARK2091
SAFC
Clomipramine hydrochloride
BP, EP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23ClN2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
351.31
MDL number:
UNSPSC Code:
51292917
agency
BP
EP
USP
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)