1.05832
Cloruro de magnesio hexahydrate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E 511
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Magnesium dichloride
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
crystalline
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable