94029
Legionella Selective Supplement IV
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Productos recomendados
Agency
according to ISO 11731:2017
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Legionella spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Legionella species.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 25′000 units,
Glycine 1.5 g,
Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg,
Bromothymol blue 5mg,
Bromocresol purple 5mg
Polymyxin B sulfate 25′000 units,
Glycine 1.5 g,
Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg,
Bromothymol blue 5mg,
Bromocresol purple 5mg
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?