Merck
61025
Millipore
Legionella (GVPC) Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Legionella spp.
Componentes
(per vial, sufficient for 490 ml medium)
Glycine 1.5 g
Vancomycin hydrochloride 0.5 mg
Polymyxin B sulphate 39600 IU
Cycloheximide 40 mg
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)