918369
4-Aminobenzaldehyde
Sinónimos:
4-Formylaniline, p-Aminobenzaldehyde, p-Formylaniline
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupo funcional
aldehyde
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
Clave InChI
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)