Merck
91404
Supelco
3-Hydroxytyrosol
analytical standard
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.16
Beilstein/REAXYS Number:
2208118
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI key
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of oleuropein. Antioxidant. Inhibits the rate of cancer cell proliferation and induces cancer cell apoptosis.
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6