88580
Phenothiazine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
PTZ, 10H-Phenothiazine
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
pellets
bp
371 °C (lit.)
mp
182-187 °C (lit.)
183-187 °C
cadena SMILES
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Clave InChI
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?