Materiales OLED y PLED
El diodo orgánico emisor de luz (OLED) es un dispositivo optoelectrónico de alto rendimiento que consta de capas orgánicas de transporte y emisión de cargas. Al aplicar voltaje, el sistema de inyección de dobles portadores del OLED suministra electrones y agujeros al material electroluminiscente entre dos electrodos, lo que produce su luz electroluminiscente característica con un color y un rendimiento específicos del dispositivo, dependiendo de los materiales orgánicos empleados en el dispositivo.
Las dos clases principales de OLED son los diodos emisores de luz basados en moléculas pequeñas y los diodos emisores de luz (PLED) basados en polímeros. Un OLED típico de moléculas pequeñas de heteroestructura doble consta de tres capas orgánicas intercaladas entre los electrodos. Las capas orgánicas adyacentes al cátodo y al ánodo son la capa de transporte de electrones (ETL) y la capa de transporte de agujeros (HTL), respectivamente. La capa emisiva (EML) suele consistir en colorantes emisores de luz o dopantes dispersados en un material huésped adecuado (a menudo material HTL o ETL). Los PLED tienen arquitecturas relativamente sencillas, con la capa de polímero emisor de luz (LEP) que combina las funciones de anfitrión, emisor y transporte de carga en una única capa del dispositivo procesada en solución.
Ofrecemos una serie de materiales OLED de gran pureza y de vanguardia, entre ellos, dopantes y emisores de luz de moléculas pequeñas sublimados, polímeros emisores de luz, materiales anfitriones fosforescentes y fluorescentes, materiales de transporte de electrones orgánicos sublimados e inorgánicos (bloqueo de orificios), materiales de inyección y de transporte de orificios, dopantes fluorescentes retardados de activación térmica (TADF) y materiales fotosensibles.
También ofrecemos una selección de materiales inorgánicos (Au, ITO, LIF) y sustratos comúnmente utilizados como sustratos y electrodos en la construcción de dispositivos OLED y PLED. Nuestras innovadoras LEP abarcan las principales clases químicas, incluidos los polímeros de polifenileno vinileno (PPV) y de polifluoreno (PFO).
Recursos de productos relacionados
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
Electroluminescence of organic molecules has been a wellknown phenomenon for more than 50 years.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Article: Light-Emitting Polymers
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Article: Aggregation-induced Emission Luminogens for Non-doped Organic Light-emitting Diodes
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Organic and Hybrid Electronics in Optical Analytical Applications
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
Electroluminescence of organic molecules has been a wellknown phenomenon for more than 50 years.
- Brochure: Innovative Materials for HighPerformance Optoelectronic Devices OPVs, OFETs, and OLEDs
In this issue, we discuss a variety of innovative materials, including both organic/polymeric molecules and inorganic nanomaterials, which have made superior optoelectronic devices become reality.