Merck
79560
Supelco
Ácido fosfomolíbdico hydrate
for microscopy
Sinónimos:
Ácido molibdofosfórico
About This Item
Fórmula lineal:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
1825.25 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
pérdida
21-23% loss on drying, 110 °C
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
NH4+: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clave InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Phosphomolybdic acid hydrate (PAH) is yellow and crystallisable compound. It precipitates from potash, oxides of rubidium, caesium and thallium, ammonia and other nitrogenous organic alkaloids.[1]
Aplicación
Precursor de las baterías moleculares híbridas orgánicas-inorgánicas con aplicaciones como electrodos de inserción de catión.
PAH was used in preparing Mo-Al2O3 catalysts in an attempt to produce ultra-low sulphur diesel.[2]
Otras notas
Review: of the folin phenol method for the quantitative determination of proteins[3]
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ultra-deep oxidative desulfurization of diesel fuel by the Mo/Al 2 O 3-H 2 O 2 system: The effect of system parameters on catalytic activity.
Garcia-Gutierrez, Jose Luis, et al.
Applied Catalysis A: General, 334, 366-373 (2008)
Chemical News
A new precipitant for Potash, 183-183 (1868)
Review of the Folin phenol protein quantitation method of Lowry, Rosebrough, Farr and Randall.
G L Peterson
Analytical biochemistry, 100(2), 201-220 (1979-12-01)
Dieter Fink et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-08)
The ING3 candidate tumour suppressor belongs to a family of histone modifying proteins involved in regulating cell proliferation, senescence, apoptosis, chromatin remodeling, and DNA repair. It is a stoichiometric member of the minimal NuA4 histone acetyl transferase (HAT) complex consisting
Jae-Jin Lee et al.
Current microbiology, 69(3), 286-291 (2014-04-22)
A Gram-negative, short-rod-shaped bacterial strain with gliding motility, designated as DG5A(T), was isolated from a rice field soil in South Korea. Phylogenic analysis using 16S rRNA gene sequence of the new isolate showed that strain DG5A(T) belong to the genus