431400
Ácido fosfomolíbdico hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ácido molibdofosfórico
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
trazas de catión
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005%
cadena SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clave InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Catalysts for the nitration of aromatic compounds
- Highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts[5]
- Reduced molybdophosphate mixed-valence Keggin clusters[6]
- Polyoxometalate (POM) hybrid materials based on Keggin polyanion building blocks[7]
- Luminescent Langmuir-Blodgett films[8]
- Anchored Wilkinson catalyst[9]
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?