Merck
79157
Supelco
Fipronil-(pyrazole-13C3, cyano-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-Amino-3-cyano-13C-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]- 4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]pyrazole-13C3, Fipronil-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C8H4Cl2F6N4OS
Peso molecular:
441.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[13C]1=[13C](S(C(F)(F)F)=O)[13C]([13C]#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2/i3+1,7+1,9+1,10+1
Clave InChI
ZOCSXAVNDGMNBV-JOYIMARTSA-N
Descripción general
Find more information here fipronil
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.