34018
Diuron-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea-d6
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
Clave InChI
XMTQQYYKAHVGBJ-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Sewage sludge using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Water samples using stir bar sorptive extraction and liquid desorption coupled to liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SBSE-LD-LC-MSMS).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)