78476
Bromate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L bromate in water (nominal concentration)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1000 mg/L bromate in water (nominal concentration)
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicación
- Mass spectrometry opioid: High-resolution mass spectrometry is utilized to perform targeted opioid screening, using Oxymorphone-3-β-ᴅ-glucuronide as an internal standard to study pain management strategies effectively, offering significant advancements in the detection and quantification of opioids in clinical samples (Danso et al., 2019).
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)