Key Documents
19399
Supelco
Concentrado de ácido nítrico/ácido dipicolínico
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water, IC eluent concentrate (10x) for Metrosep C 6
About This Item
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
Quality Level
quality
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
17 mM Dipicolinic acid in H2O
17 mM HNO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
General description
Este eluyente concentrado se prueba para la aplicación. La información sobre el contenido exacto y la fecha de caducidad se describe en el certificado.
Application
Nota de aplicación de Metrohm IC AN-C-173: Cations inroadside snow.
Nota de aplicación Metrohm IC AN-C-145: Ammoniumtraces besides excess sodium using 940 Professional IC Vario and directconductivity detection.
Nota de aplicación Metrohm IC AN-C-142: Separationof the standard cations on the high-capacity Metrosep C 6 separation columns
Caution
Puede precipitar cuando se conserva por debajo de la temperatura ambiente.
Linkage
Visite el portal IC para más información
Preparation Note
Para la preparación de este CRM sólo se utilizaron materiales de la máxima pureza.
Analysis Note
HNO3 17 mM y ácido dipicolínico 17 mM en agua
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)