Merck
69799
Sigma-Aldrich
(−)-Ethyl L-lactate
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
1720839
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
4.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
temp. de autoignición
752 °F
lim. expl.
1.5 %, 100 °F
índice de refracción
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Otras notas
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks, e.g. (S)-1,2-propanediol and (S)-propylene oxide; O-Protection and reduction to the aldehyde
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
128.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L. Banfi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3784-3784 (1984)
S.D. Burke et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4143-4143 (1987)
B. Seuring et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 1175-1175 (1977)
J. Gombos et al.
Chemische Berichte, 109, 2645-2645 (1976)
Feng Li et al.
Cell metabolism, 32(5), 767-785 (2020-09-18)
Axons in the mature central nervous system (CNS) fail to regenerate after axotomy, partly due to the inhibitory environment constituted by reactive glial cells producing astrocytic scars, chondroitin sulfate proteoglycans, and myelin debris. We investigated this inhibitory milieu, showing that