68878
(+)-Borneol
analytical standard
Sinónimos:
endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (GC)
actividad óptica
[α]20/D 37.0±2.0°, c = 5 in ethanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
206-209 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Clave InChI
DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)