Merck
67338
Sigma-Aldrich
DL-2-Aminobutyric acid
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Beilstein:
635889
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥99% (TLC)
98.5-101.5% (NT)
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
291 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)