Merck
79879
Supelco
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
Sinónimos:
PFPOH
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CF2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.05
Beilstein:
1743133
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.05
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.288 (lit.)
bp
80 °C/748 mmHg (lit.)
densidad
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
Clave InChI
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Adsorption Mechanisms: Studies the adsorption mechanisms of Pentafluoropropanol (5FP) onto activated carbons produced by the Tetraethoxysilane Sol-Gel method, relevant for environmental and filtration applications (Kawasaki et al., 1997).
  • Cocaine and Metabolites Detection: Details the use of 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol in the analysis of cocaine, its metabolites, and pyrolytic products, highlighting its role in forensic and toxicological studies (Cardona et al., 2006).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Callie A Cole et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(33), 17835-17844 (2014-07-19)
Uracil is an essential biomolecule for terrestrial life, yet its prebiotic formation mechanisms have proven elusive for decades. Meteorites have been shown to contain uracil and the interstellar abundance of aromatic species and nitrogen-containing molecules is well established, providing support