Merck
51976
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, for molecular biology, (absolute alcohol, without additive, A15 o1), BioUltra
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
Etanol, BioUltra, for molecular biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
grade
for molecular biology
Quality Level
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
quality
(absolute alcohol, without additive, A15 o1)
expl. lim.
19 %, 60 °F
impurities
DNases, none detected
KMnO4-reducing substances, in accordance
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.0004% free alkali (as NH3)
≤0.001% aldehyde (as CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (as HCHO)
≤0.001% ketone (as CH3COCH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% methanol (CH3OH)
≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible
organic solvents: miscible
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCO
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.03
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
format
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
El etanol, también conocido como alcohol etílico, es un alcohol primario volátil con una estructura de cadena recta. Se emplea con frecuencia como reactivo en bioquímica, desnaturalizando con eficacia las proteínas de bacterias, hongos y virus. Ampliamente utilizado en biología celular, biología molecular e investigación bioquímica, esta forma de etanol sin ADNasas, ARNasas, NICKasas y proteasas desempeña un papel crucial en la purificación y precipitación de biomoléculas como los ácidos nucleicos (ARN de ADN) y las proteínas. Además, encuentra aplicación en histología para la preparación de reactivos de tinción y decoloración, así como en la deshidratación de los tejidos antes de la inclusión.
Application
El etanol se ha utilizado:
  • en controles tratados con vehículo para realizar experimentos en ratón
  • en análisis de viabilidad junto con el cristal violeta para teñir células de carcinoma seroso ovárico de alto grado humano y de ratón (HGSOC) después de estimulación
  • para preparar 17β-estradiol (E2) para utilizar en experimentos de cultivo celular
  • en el análisis del ciclo celular para fijar las células por goteo
Biochem/physiol Actions
El etanol es una sustancia química orgánica muy utilizada en la industria y los bienes de consumo. Este alcohol alifático se utiliza principalmente en la industria como disolvente y como intermediario en la producción de otros productos químicos.
Features and Benefits
  • Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
  • Calidad BioUltra para su investigación en biología molecular, biología celular y bioquímica
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones
  • Sin ADNasas, ARNasas, NICKasas y proteasasConcentraciones vestigiales probadas de aniones y cationes
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Es posible que se apliquen restricciones de venta Adecuado para la precipitación de los ácidos nucleicos
Footnote
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G M Huang et al.
Analytical biochemistry, 223(1), 35-38 (1994-11-15)
Genome projects require a high-throughput method for DNA template preparation, which traditional protocols can rarely provide. We introduce here a new protocol for plasmid and cosmid DNA preparation based on alkaline denaturation in a 96-well format. The essential improvement made
M G Mahoney et al.
The Journal of clinical investigation, 103(4), 461-468 (1999-02-18)
Patients with pemphigus foliaceus (PF) have blisters on skin, but not mucous membranes, whereas patients with pemphigus vulgaris (PV) develop blisters on mucous membranes and/or skin. PF and PV blisters are due to loss of keratinocyte cell-cell adhesion in the
Y Gavrieli et al.
The Journal of cell biology, 119(3), 493-501 (1992-11-01)
Programmed cell death (PCD) plays a key role in developmental biology and in maintenance of the steady state in continuously renewing tissues. Currently, its existence is inferred mainly from gel electrophoresis of a pooled DNA extract as PCD was shown
D M Lovinger et al.
Science (New York, N.Y.), 243(4899), 1721-1724 (1989-03-31)
The ion current induced by the glutamate receptor agonist N-methyl-D-aspartate (NMDA) in voltage-clamped hippocampal neurons was inhibited by ethanol (EtOH). Inhibition increased in a concentration-dependent manner over the range 5 to 50 mM, a range that also produces intoxication. The
Preparation and properties of serum and plasma proteins; crystallization of serum albumins from ethanol water mixtures.
E J COHN et al.
Journal of the American Chemical Society, 69(7), 1753-1761 (1947-07-01)
Artículos
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
Ver todo