46885-U
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 5 mL, MIT 9.5 %
Sinónimos:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
caducidad
3 yr
composición
MIT, 9.5%
envase
pkg of 5 mL
Parámetros
<90 °C operating temperature
color
colorless to light yellow
Matriz
Water
Intervalo de pH operativo
2-12
intervalo de pH
3-6
bp
100 °C
mp
-20--15 °C
solubilidad
water: soluble at 20 °C
densidad
1.020 g/cm3 at 25 °C
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?