48917-U
ProClin™ 300
pkg of 3.6 L, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %
Sinónimos:
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Formulario
liquid
caducidad
3 yr
contiene
Alkyl Carboxylate
composición
CMIT/MIT, 3%
envase
pkg of 3.6 L
Parámetros
<45 °C operating temperature
color
colorless to light yellow
Matriz
Modified glycol
Intervalo de pH operativo
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp
-40 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
1.03 g/cm3
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?