45629
Erucic acid
analytical standard
Sinónimos:
cis-13-Docosenoic acid, Prifac 2990
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
Clave InChI
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?