433942
Amberlite™ HPR4800 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-35 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dowex Marathon™ A chloride form,
descripción
chloride form
formerly Dowex Marathon™ A, chloride form
Nivel de calidad
Formulario
beads
reticulante
8‑10 % cross-linked
calidad
monodispersed
humedad
50-60%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
quaternary ammonium
tamaño de partícula
24-28 mesh
525-625 μm
capacidad
1.3 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
cadena SMILES
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
Clave InChI
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?