216569
Amberlite™ IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Amberlite™ IRA410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene, 20-25 mesh
densidad de vapor
<1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
Formulario
beads
temp. de autoignición
800 °F
Parámetros
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
humedad
45-51%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene/divinylbenzene
grupo activo de la matriz
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
tamaño de partícula
20-25 mesh
600-750 μm
pH operativo
0-14
capacidad
1.25 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CCO)(Cc2c(cccc2)C=C)(C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?