Merck
43207
Supelco
Sudan Orange G
analytical standard
Sinónimos:
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Número de índice de color:
11920
Beilstein:
958430
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
143-146 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
Clave InChI
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Daniel Kessler et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(50), 16555-16566 (2014-12-17)
Previous neuroimaging investigations in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) have separately identified distributed structural and functional deficits, but interconnections between these deficits have not been explored. To unite these modalities in a common model, we used joint independent component analysis, a multivariate