40446
Pararot
analytical standard
Sinónimos:
Para Red, 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Nitrophenylazo)-2-naphthol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-252 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H
Clave InChI
WOTPFVNWMLFMFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)