Documentos clave
428604
Supelco
AmberChrom 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, anion, 200-400 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Dowex 1X4 chloride form, 200-400 mesh, Anion Exchange Resin
Nivel de calidad
descripción
cross-linkage 4%
Formulario
beads
Parámetros
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
humedad
55-63%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
quaternary ammonium
tamaño de partícula
200-400 mesh
pH operativo
0-14
capacidad
1.0 meq/mL capacity
técnica de separación
anion exchange
cadena SMILES
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clave InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
This 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis. The unreacted fluoride in a solution was removed by passing the solution through a column packed with 1X4-50 chloride form.
Características y beneficios
strongly basic anion.
Otras notas
Esta resina de intercambio iónico no ha sido previamente procesada ni lavada. Sugerimos su tratamiento y lavado previo.
Información legal
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A V Kachur et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 51(6), 643-650 (1999-12-03)
We report on the preparation of a hypoxia marker 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N-(3-fluoropropyl)acetamide (EF1) and its 18F analog, 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N- (3-[18F]fluoropropyl)acetamide ([18F]-EF1). Two methods for the preparation of 3-fluoropropylamine, the EF1 side chain, are described. [18F]-EF1 was prepared with a radiochemical yield of 2%
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the