410217
2′,7′-Dichlorofluorescein
ACS reagent
Sinónimos:
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
orange to red-brown, powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
alcohol: passes test
densidad
0.790 g/cm3
λmáx.
509 nm
idoneidad
passes test for adsorption indicator
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Clave InChI
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?