615404
Chloroacetic acid-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Trideuteriochloroacetic acid
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
1.630 g/mL
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-RIAYTAFFSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?