Merck
37898
Supelco
Trinexapac-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16O5
Número de CAS:
Peso molecular:
252.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
36-39 °C
idoneidad
passes test for identity (NMR)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(CC(C(OCC)=O)CC1=O)C1=C(C2CC2)O
InChI
1S/C13H16O5/c1-2-18-13(17)8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(16)7-3-4-7/h7-8,16H,2-6H2,1H3/b12-11-
Clave InChI
RVKCCVTVZORVGD-QXMHVHEDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Trinexapac-ethyl, a compound that belongs to the cyclohexanedione group, is a growth regulator, which can find applications in agriculture and horticulture. Its mode of action basically involves the suppression of gibberellin biosynthesis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Influence of trinexapac-ethyl on growth and development of winter wheat
Matysiak K
Journal of Plant Protection Research, 46, 133-143 (2006)
Trinexapac-ethyl influence on cell membrane thermostability of Kentucky bluegrass leaf tissue
Heckman.LN
Sci. Hortic., 92, 183-186 (2002)
Chayanis Sutcharitchan et al.
Food chemistry, 322, 126766-126766 (2020-04-20)
A simple, rapid, and effective method based on salting-out extraction and LC-MS/MS techniques was developed for the determination of 39 plant growth regulator (PGR) residues in two of the most common root and rhizome Chinese herbs, Codonopsis Radix (Dangshen) and