Key Documents
20972
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80000
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
General description
La jeringa Hamilton está disponible en un tipo hermético al gas que minimiza el intercambio de gases durante el análisis mediante GC. Permite una administración precisa del volumen. El émbolo no es superado.
Application
La jeringa Hamilton se utilizó en el muestreo del gas de espacio de cabeza producido a partir de un sistema automatizado de evaluación de presión para el análisis de metano utilizando cromatografía de gases. También se ha utilizado en procedimientos de extracción e inyección durante el análisis mediante GC de aceites esenciales componentes de Lavandula angustifolia.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Evaluating effects of tannins on extent and rate of in vitro gas and CH 4 production using an automated pressure evaluation system (APES).
Pellikaan, Wilbert F., et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 166, 377-390 (2011)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Hydrodistillation-headspace solvent microextraction, a new method for analysis of the essential oil components of Lavandula angustifolia Mill.
Fakhari, Ali Reza, et al.
Journal of Chromatography A, 1098.1, 14-18 (2005)
Andrea Dimitracopoulos et al.
Current biology : CB, 30(18), 3687-3696 (2020-08-01)
Proliferating animal cells are able to orient their mitotic spindles along their interphase cell axis, setting up the axis of cell division, despite rounding up as they enter mitosis. This has previously been attributed to molecular memory and, more specifically