Merck
34076
Supelco
Phenazopyridine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,6-Diamino-3-(phenylazo)pyridine hydrochloride, Urodine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
249.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].Nc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H/b16-15+;
Clave InChI
QQBPIHBUCMDKFG-GEEYTBSJSA-N
Descripción general
Phenazopyridine hydrochloride is a commercial coloring azo dye, which exhibits an analgesic effect on mucosa of the urinary tract. It is also used to provide symptomatic relief of pain in conditions such as cystitis and urethritis. It can also be used in combination with a suitable antibacterial agent in order to treat urinary tract infections.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Williams L and WilkinsT
Clinical Pharmacology Made Incredibly Easy!, (3) (2009)
Adsorptive stripping voltammetric assay of phenazopyridine hydrochloride in biological fluids and pharmaceutical preparations
Sabry.MS
Talanta, 50(1), 133-140 (1999)