32842
Mebendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl-d3 ester, Methyl-d3 N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)/i1D3
InChI key
OPXLLQIJSORQAM-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
Related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?