35404
5-Hydroxymebendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl 5-[(RS)-α-hydroxybenzyl]-1H-benzimidazole-2-carbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Clave InChI
IIQKUGXEGMZCLE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?