31256
Haloxyfop-2-ethoxyethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCOCCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H19ClF3NO5/c1-3-26-8-9-27-18(25)12(2)28-14-4-6-15(7-5-14)29-17-16(20)10-13(11-24-17)19(21,22)23/h4-7,10-12H,3,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
MIJLZGZLQLAQCM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)