28613-U
Jeringa Hamilton® 75N
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip stainless steel (point style 1)
tamaño de la aguja
26s ga (cone tip)
descripción
5uL
Características
Microliter™
Syringe, Fixed Needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203189
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
5 μL
compatibilidad
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)