24571
Jeringa Hamilton® Microliter™, aguja cementada
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Productos recomendados
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 87994
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
5 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosamplers
storage temp.
2-8°C
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)