26200-U
Jeringa Hamilton®, gama 700, aguja fijada
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 75N, 5UL,PT#2, 26S GA
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle)
point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 87900
needle L
51 mm (2 in.)
volume
5 μL
Categorías relacionadas
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)