19170
3-Buten-1-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Allylcarbinol
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
bp
112-114 °C (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadena SMILES
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
Clave InChI
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)