15230
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
purum, ≥95.0% (AT)
Sinónimos:
PIFA
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥95.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.)
122-125 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
InChI key
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- Pummerer-like reactions
- Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
- Mediating oxidative cycloisomerization
- Tosyloxylation of anilides
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?