125431
Cyclohexene
inhibitor-free, ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Tetrahydrobenzene
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.8 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
590 °F
expl. lim.
5 %
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?