244260
Hydrobromic acid
ACS reagent, 48%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.8 (vs air)
presión de vapor
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
descripción
48% aqueous HBr
Ensayo
47.0-49.0% (ACS specification)
48%
Formulario
liquid
residuo de ign.
≤0.002%
densidad
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Clave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- For the regioselective bromination of anilides to bromoanilides.
- Oxidative bromination of olefins, alkynes, and ketones to corresponding dibrominated alkanes, dibrominated alkenes, and α-bromoketones.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?