Key Documents
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA402 chloride form, chloride form
description
strongly basic
form
beads
parameter
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
moisture
49-60%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium functional group
particle size
20-25 mesh
600-750 μm
operating pH
0-14
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
Application
Acondicionador de agua, eliminación de contaminantes débilmente ácidos (químicamente análogo al IRA400, pero con menor reticulación para ofrecer mejores velocidades de difusión en compuestos orgánicos voluminosos).
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)