Key Documents
06411
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA67 free base, free base
Quality Level
form
beads
moisture
~60%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
Acrylic (gel)
matrix active group
tertiary amine
particle size
500-750 μm
capacity
1.6 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Inchi Key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Application
Capacidad anormalmente alta para sustancias orgánicas grandes; desadificación, desionización de licores de procesos; aislamiento de productos naturales ácidos; novabiacina y cefalosporinas; separación de aminoácidos neutros y ácidos a pH inferiores a 10; eliminación de ácido heparínico a bajo pH; ácido cítrico; desmineralización de suero del queso.
Other Notes
Anteriormente conocido como IRA-68.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)