Merck
03677
Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato disodium salt dihydrate, Etilenodiaminotetraacetato de disodio dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
EC Number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.145
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
La sal de disodio del ácido etilenodiaminotetraacético deshidratado puede utilizarse para estudiar biología molecular, bioquímica, disoluciones y reactivos, tampones biológicos, purificación de ADN y ARN, sales inorgánicas, productos químicos esenciales y quelantes. La sal de disodio del ácido etilenodiaminotetraacético deshidratado se ha utilizado para avanzar en el control de los tireostáticos ilegales en el ganado vacuno. En un estudio se ha utilizado también la sal de disodio del ácido etilenodiaminotetraacético deshidratado para la determinación de 232Th en agua de mar mediante ICP-MS después de la preconcentración y la separación utilizando una resina quelante.
Quelante de cationes divalentes. Inhibe las enzimas, como las metaloproteasas, que requieren cationes divalentes para ser activas.
Other Notes
Componente de tampón de migración para geles de poliacrilamida no desnaturalizantes o que contengan urea en electroforesis de ácidos nucleicos
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 65-65 (1987)
J Vanden Bussche et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(10), 2973-2982 (2012-02-22)
Thyreostatic drugs, illegally administrated to livestock for fattening purposes, are banned in the European Union since 1981. For monitoring their illegal use, sensitive and specific analytical methods are required. In this context, the knowledge of the stability in a matrix
Suli Huang et al.
PloS one, 10(2), e0117007-e0117007 (2015-02-07)
microRNA (miRNA) plays a role in the pathogenesis of ischemic stroke, and single nucleotide polymorphisms in miRNA genes may contribute to disease susceptibility. However, the effect of miR-146a, miR-196a2, and miR-499 polymorphisms on ischemic stroke susceptibility has been rarely reported.
Lisa M Ryno et al.
Biomacromolecules, 15(8), 2944-2951 (2014-07-18)
End-functionalized macromolecular starch reagents, prepared by reductive amination, were grafted onto a urethane-linked polyester-based backbone using copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) chemistry to produce novel amphiphilic hybrid graft copolymers. These copolymers represent the first examples of materials where the pendant chains
Haiyan Zhang et al.
Analytica chimica acta, 770, 140-146 (2013-03-19)
A novel method for selective determination of Cr(III) and Cr(VI) in environmental water samples was developed based on target-induced fluorescence quenching of glutathione-stabilized gold nanoclusters (GSH-Au NCs). Fluorescent GSH-Au NCs were synthesized by a one-step approach employing GSH as reducing/protecting